Learn More
Hexaamincobalt(III)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10442761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10442761
Marke: Thermo Scientific Acros 405310250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6 | 267.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10534-89-1
Summenformel H18Cl3CoN6
Molekulargewicht (g/mol) 267.47
MDL-Nummer MFCD00036304
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexaamminecobalt(III) chloride
Schmelzpunkt 217°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel [Co(NH3)6]Cl3
Merck Index 15, 4710
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 267.47
Reinheit (%) 99%