Learn More
Hexa-n-butylditin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11438890
Ansicht ändern
Click to view available options
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11438890 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11438890 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12007.06
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Anwendungen
Hexa-n-butylditin wird bei der Palladium-katalysierten Bildung von Zinn-Kohlenstoff-Bindungen verwendet. Es findet nützliche Anwendung in Desoxygenierungs- und Entschwefelungsreaktionen. Es dient als Quelle von Tributylstannylradikalen in der synthetischen Chemie. Auch bei der Radioiodinierung von Styrylpyridinen verwendet. Weiterhin wird es als Reagenz zu Stannylat-Arylhalogeniden für weitere Stille-Kupplungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexa-n-butylditin
CAS 813-19-4
Dichte 1.152
Siedepunkt 197°C to 198°C (10 mmHg)
Flammpunkt 124°C
Summenformel C24H54Sn2
Strukturformel (CH3CH2CH2CH2)3Sn-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Brechungsindex 1.512
MDL-Nummer MFCD00009417
Menge 5 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 3605476
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym hexabutylditin, Hexabutyldistanan, bis, distannane, hexabutyl, tin, hexabutyldi
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
InChI-Schlüssel REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-Name Hexabutyldistanan
Molekulargewicht (g/mol) 580.12
PubChem CID 6327815
Formelmasse 580.07
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Hexa-n-butylditin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexabutyldistannane