Learn More
Hesperin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456067
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16456067 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16456067 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY1013715mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Hesperin is a bioactive ingredient present in Japanese horseradish (wasabi) and has been shown to be an Nrf2 activator.
Hesperin is a bioactive ingredient present in Japanese horseradish (wasabi) and has been shown to be an Nrf2 activator.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hesperin
Physikalische Form Liquid
CAS 4430-35-7
Farbe Colorless
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H15NOS2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 100 mg/mL (487.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (243.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCCCCCN=C=S)C
Molekulargewicht (g/mol) 205.34
Formelmasse 205.34
Reinheit (%) 98.12%
Güte Research