Learn More
Hesperetin 3’-O-Beta-D-Glucuronide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hesperetin 3'-O-beta-D-Glucuronide |
| Menge | 0.5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H22O12/c1-31-12-3-2-8(13-7-11(25)16-10(24)5-9(23)6-15(16)32-13)4-14(12)33-22-19(28)17(26)18(27)20(34-22)21(29)30/h2-6,13,17-20,22-24,26-28H,7H2,1H3,(H,29,30)/t13-,17+,18+,19-,20+,22-/m1/s1 |
| Formelmasse | 478.11 |