Learn More
Thermo Scientific™ HeraTherm™ Compact Microbiological Incubator
Artikelnummer. 15554689 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Microbiological Incubator
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
15554689 Microbiological Incubator 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15554689 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50140500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 CHF
    1072.53 CHF / 1 Stück
    Sparen 137.47 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
HeraTherm™ compact microbiological incubator.
HeraTherm™ compact microbiological incubatorI with door cover.
  • Minimal footprint for space restricted lab areas and mobile use, for e.g. for veterinary care.
  • Broad temperature range for e.g. yeast growth (at 25°C), microbiological incubation (at 37°C), storage (at defined temperature).
  • Temperatures from below ambient (as low as 17°C) up to 50°C.
  • Energy consumption is as low as 14 W (at 37°C), due to energy efficient Peltier technology.
  • Easy calibration routine for high temperature accuracy.
  • Internal light facilitates sample observation.
  • Includes door cover for light sensitive applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Kapazität (metrisch) 18 L
Convection Type Mechanical
Anzahl Einschübe 3
Temperaturbereich (metrisch) 17°C to 50°C
Typ Microbiological Incubator
Spannung 100/240 V