Learn More
Thermo Scientific™ O2-Regelung für Heracell™ VIOS 160i und Forma™ Steri-Cycle™ i160 Inkubatoren
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Rüsten Sie Ihre Inkubatoren auf, um die Vorteile von O2;-Regelung zu nutzen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 1 bis 21 % O2-Regelung mit 3 inneren, gasdichten Sichttüren |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Heracell™ VIOS 160i und Forma™ Steri-Cycle™ i160 Inkubatoren |
| Beleuchtung | LED |
| Sauerstoffregelung | 1 bis 21% |
| Typ | Zubehör, 1 bis 21 % O2-Kontrolle mit mit 3 inneren, gasdichten Sichttüren |