Learn More
Thermo Scientific™ Heracell ™ 150i & 240i CO2Inkubatoren mit Edelstahlkammer, TCD-Sensor
Artikelnummer. 11646250 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Kammermaterial:
Elektropolierter Edelstahl
Kupfer
Kapazität (metrisch):
150 l
150 l/Kammer
240 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Kammermaterial Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11646250 230 V Elektropolierter Edelstahl 240 l 1 Stück
11626250 230 V Elektropolierter Edelstahl 150 l 1 Stück
11676310 230 V Kupfer 150 l/Kammer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 11646250 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 51026333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26500.00 CHF
    19908.04 CHF / 1 Stück
    Sparen 6591.96 CHF
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
CO2-Sensor: TC-Sensor; O2-Bereich (Sauerstoffkonzentration): Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %; Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C
Zum Schutz Ihrer wertvollen Proben und für optimales Zellwachstum. Thermo Scientific™ Heracell™ 150i CO2 Inkubatoren mit Edelstahlkammern bieten die ideale In-vitro-Umgebung. Die zuverlässigen und anwenderfreundlichen Inkubatoren bieten schnelle Erholzeiten und eine intuitive Bedienung.
Wärmekammer mit Direktbeheizung
  • 240 Kammer aus elektropoliertem Edelstahl, L (8.4 Quadratfuß), mit geringer Stellfläche, leicht stapelbar
  • Standard-Türanschlag rechts kann vor Ort leicht durch einen qualifizierten Servicetechniker gewechselt werden
  • Minimale, einfach zu reinigende Baugruppe, Innenkammer mit glatter Oberfläche und abgerundeten Ecken ermöglicht einfache Reinigung
  • Ein in die Kammer integrierter Lüfter verteilt saubere, befeuchtete Luft sanft in der gesamten Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen
In-situ-Sensoren und -Sonden für eine präzise Überwachung
  • Wahlweise mit TC (Wärmeleitfähigkeits)-CO2-Sensor für einen langen, zuverlässigen Betrieb oder IR (Infrarot)-CO2-Sensor für die Überwachung, wenn Feuchtigkeit und Temperatur weniger vorhersehbar sind
  • Zwei Temperaturfühler mit Übertemperaturschutz
Schnell reagierendes Befeuchtungsreservoir
  • Direkt beheiztes Wasserreservoir gewährleistet konstant eine hohe relative Luftfeuchtigkeit und verhindert so ein Austrocknen der Kultur
  • Wannenloses System bietet bis zu 5 Mal schnellere Rückgewinnungsraten als herkömmliche Systeme mit Wasserwannen
  • Der Wasserstandsensor zeigt an, wann eine Nachfüllung erforderlich ist.
ContraCon Desinfektionszyklus mit feuchter Hitze bei 90 °C
  • Ein bedarfsgesteuerter Zyklus vereinfacht die Reinigung und macht separates Autoklavieren von Teilen überflüssig.
  • Die Bedienung erfolgt einfach per Knopfdruck und erfordert kein Abnehmen von Sensoren oder anderen Komponenten.
  • Unabhängig validiert für die Beseitigung einer Vielzahl von Kontaminanten, darunter Bakterien, Schimmelpilze, Pilzsporen und Mykoplasmen
Intuitive, interaktive iCAN Touchscreen-Steuerung
  • Helle LED-Anzeige ermöglicht die Überwachung aller Inkubator-Interaktionen
  • Darstellung von Änderungen in der Kulturumgebung in Leistungsdiagrammen sowie in Fehler- und Nutzungsprotokollen
  • Bequem auf dem Bildschirm angezeigte Informationen und Erinnerungen zur einfachen Navigation
  • Sprachauswahl erleichtert die Bedienung: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch und Italienisch
Lösung zur drahtlosen Überwachung
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™ bietet zusammen mit der Thermo Fisher Cloud eine leicht zu installierende Lösung zur Überwachung der Bedingungen in Ihren CO2-Inkubatoren. 
  • DeviceLink HUB überwacht Kammertemperatur, Füllstände, Alarme und Warnungen über die Datenausgangsverbindung des Inkubators, über RS-232 oder USB 
  • Zudem werden Alarme und Benachrichtigungen per E-Mail an den Anwender gesendet.
  • DeviceLink HUB ist als optionales Zubehör für Modelle mit der iCAN Touchscreen-Bedienoberfläche verfügbar:
  • DeviceLink HUB ist in den folgenden Regionen verfügbar:
    • USA und Kanada:
    • 28 Mitgliedsländer der Europäischen Union
    • Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz
Bestellinformationen
  • Für die Konfiguration von 230 V-Modellen auf Tri-Gas mit O2-Regelung bestellen Sie bitte 51900702 für den Regelbereich 1 bis 21 % und 51900703 für 5 bis 90 %. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 8.4 ft.³
Datenausgabe RS232
Beschreibung Einzelner 240 L-Inkubator, Standardmodell
Kapazität (metrisch) 240 l
Kammermaterial Elektropolierter Edelstahl
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
CO2-Sensortechnologie TC-Sensor
Convection Type Air-jacketed
Beleuchtung LED
Material Stainless Steel
No. of Places 12
Anzahl Einschübe 3 std./12 max.
O2-Konzentrationsbereich Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %
Sauerstoffregelung Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %
Relative Luftfeuchtigkeit bis 95 %
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur: +3 °C bis 55 °C
Typ CO2 Incubator
Feuchtigkeitsquelle Integriertes Wasserreservoir
Abmessungen (T x B x H) innen 23 x 23,9 x 26,4 in. (58,3 x 60,7 x 67 cm)
Abmessungen (L x B x H) 32,8 x 30,7 x 36,8 in. (83,4 x 78 x 93,4 cm)
Gewicht (angloamerikanisch) 178 lbs.
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V