Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 Standard Hood Bound - Model 503
Codice prodotto. 16824800
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
300 paia
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16824800 White 300 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16824800 Fornitore Ansell N. del fornitore WH20B0050300
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Comfortable hood featuring moisture vapor permeable fabric (breathable) to help reduce the risk of heat stress.
  • Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid & particulate biological hazards
  • Optimized head fit, improving wearer comfort and safety
  • Low Linting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Chemical-resistant Trousers
Size One Size
Materiale Microporous Non-woven Polyethylene Laminate
Colore White
Tipo di giuntura Bound
Certifications/Compliance (Europe) EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, Partial Body Protection Only
Peso (sistema metrico) 63 gsm
Da utilizzare con (applicazione) Clean Room Cleaning and Preparing, Production Line Support & Maintenance, Maintenance of Plant and Machines, Veterinary Services
Stile W20B503
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.