Learn More
HER2/ErbB2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen HER2/ErbB2
Konzentration 0.35 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838374
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18299-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828374
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18299-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody raised against a synthesized peptide corresponding to 1237-1255aa of human HER2 recognizes the 185- kDa full-length glycosylated form and other lower molecular-mass forms of HER2, including the truncated form.
This protein is a regulatory subunit of the condensin-2 complex, a complex which establishes mitotic chromosome architecture and is involved in physical rigidity of the chromatid axis.
Spezifikation
Spezifikation
HER2/ErbB2
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human
P04626
2064
Peptide
Primary
-20°C
ERBB2
0.35 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CD340, ERBB2, HER 2, HER 2/neu, HER2, MLN 19, MLN19, NEU, NGL, p185, p185erbB2, Proto oncogene c ErbB 2, Proto oncogene Neu, TKR1
ERBB2
IgG
Antigen Affinity Chromatography