Learn More
Heptylbenzene, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Heptylbenzene (Phenylheptane) |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H20/c1-2-3-4-5-7-10-13-11-8-6-9-12-13/h6,8-9,11-12H,2-5,7,10H2,1H3 |
| Formelmasse | 176.1565 |