Learn More
Heptanoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10761051 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10761051
Marke: Thermo Scientific Acros 164265000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2528-61-2 | C7H13ClO | 148.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2528-61-2
Summenformel C7H13ClO
Molekulargewicht (g/mol) 148.63
MDL-Nummer MFCD00000763
InChI-Schlüssel UCVODTZQZHMTPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym enanthyl chloride, n-heptanoyl chloride, enanthic chloride, oenanthic chloride, heptanoic acid chloride, heptanoylchloride, enanthylchloride, enanthoyl chloride, c6h13cocl, heptanoyl chloride
PubChem CID 17313
IUPAC-Name Heptansäurechlorid
SMILES CCCCCCC(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptanoyl chloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -84°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 173°C
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5COCl
Brechungsindex 1.4295 to 1.4315
Menge 500 g
Beilstein 02, 340
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: slightly soluble in carbontetrachloride,soluble in ethylether,ligroin
Formelmasse 148.63
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit