Learn More
Heptanoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372096
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11372096
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03315.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2528-61-2 | C7H13ClO | 148.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2528-61-2
Summenformel C7H13ClO
Molekulargewicht (g/mol) 148.63
MDL-Nummer MFCD00000763
InChI-Schlüssel UCVODTZQZHMTPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym enanthyl chloride, n-heptanoyl chloride, enanthic chloride, oenanthic chloride, heptanoic acid chloride, heptanoylchloride, enanthylchloride, enanthoyl chloride, c6h13cocl, heptanoyl chloride
PubChem CID 17313
IUPAC-Name Heptansäurechlorid
SMILES CCCCCCC(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptanoyl chloride
Schmelzpunkt -84°C
Dichte 0.96
Siedepunkt 172°C to 174°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Geruch Acrid
Strukturformel CH3(CH2)5COCl
Brechungsindex 1.431
Menge 250 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 605636
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 148.63
Reinheit (%) 99%