Learn More
Heptanophenon, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10551891 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10551891
Marke: Thermo Scientific Acros 279210250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1671-75-6
Summenformel C13H18O
Molekulargewicht (g/mol) 190.29
MDL-Nummer MFCD00009539
InChI-Schlüssel UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptanophenone, 1-heptanone, 1-phenyl, n-heptanophenone, unii-kx07wp06jy, kx07wp06jy, enanthophenone, hexyl phenyl ketone, 1-phenyl-heptan-1-one, 1-phenyl-1-heptanone #
PubChem CID 74282
IUPAC-Name 1-Phenylheptan-1-on
SMILES CCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptanophenone
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 17°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 155°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CO(CH2)5CH3
Brechungsindex 1.5050 to 1.508
Menge 25 g
Relative Dichte 0.94
Formelmasse 190.29
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado