Learn More
Heptanophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438733
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11438733
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10491.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1671-75-6 | C13H18O | 190.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1671-75-6
Summenformel C13H18O
Molekulargewicht (g/mol) 190.29
MDL-Nummer MFCD00009539
InChI-Schlüssel UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptanophenone, 1-heptanone, 1-phenyl, n-heptanophenone, unii-kx07wp06jy, kx07wp06jy, enanthophenone, hexyl phenyl ketone, 1-phenyl-heptan-1-one, 1-phenyl-1-heptanone #
PubChem CID 74282
IUPAC-Name 1-Phenylheptan-1-on
SMILES CCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptanophenone
Schmelzpunkt ∼17°C
Dichte 0.946
Siedepunkt 283°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5077
Menge 50 g
Beilstein 1865692
Formelmasse 190.29
Reinheit (%) ≥98%