missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heptano-Anhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 10644692 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10644692

Marke: Thermo Scientific Acros 186760500

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

 

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Heptanoic anhydride
Namenshinweis 99%
CAS 626-27-7
Schmelzpunkt -12°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9170g/mL
Siedepunkt 278°C to 282°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H26O3
Strukturformel [CH3(CH2)5CO]2O
Brechungsindex 1.4320 to 1.434
MDL-Nummer MFCD00009536
Menge 50 g
Beilstein 02, 340
Relative Dichte 0.917
Synonym heptanoic anhydride, enanthic anhydride, heptanoic acid, anhydride, heptanoyl anhydride, n-heptanoic acid anhydride, n-heptanoic anhydride, heptanoic acid, 1,1'-anhydride, oenanthic anhydride, bisenanthic anhydride, enanthic acid anhydride
InChI-Schlüssel DAPZDAPTZFJZTO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCC
IUPAC-Name Heptanoylheptanoat
Molekulargewicht (g/mol) 242.36
PubChem CID 69376
Formelmasse 242.36
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptanoic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt