Learn More
Heptansäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023798
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
Artikelnummer. 11403288
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17704.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 111-14-8 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Heptanoic acid is used as an organic building block for the synthesis of a variety of chemical compounds. It is involved in the esterification of steroids and used in the preparation of active pharmaceutical ingredients such as trenbolone enanthate, testosterone enanthate, drostanolone enanthate and methenolone enanthate. It is also used as an internal standard during gas chromatography analysis of the butyl esters of volatile acids. Its ester derivatives are used in the fragrance and flavor industries as well as cosmetics and industrial lubricants in aviation, refrigeration and automobile. It is used to prepare sodium heptanoate, which is used as a corrosion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Heptansäure wird als organischer Baustein für die Synthese einer Vielzahl chemischer Verbindungen verwendet. Sie ist an der Veresterung von Steroiden beteiligt und wird zur Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen wie Trenbolon-Enanthat, Testosteron-Enanthat, Drostanolon-Enanthat und Methenolon-Enanthat verwendet. Sie dient auch als interner Standard bei der gaschromatographischen Analyse der Butylester von flüchtigen Säuren. Ihre Esterderivate werden in der Duft- und Aromaindustrie sowie in der Kosmetik- und Schmierstoffindustrie für Luft- und Raumfahrt, Kühlanwendungen und Automobilindustrie eingesetzt. Sie wird zur Herstellung von Natriumheptanoat verwendet, das als Korrosionshemmer dient.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Ethanol, Diethylether, Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid und Salpetersäure. Geringfügig löslich in Kohlenstofftetrachlorid und Wasser.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-14-8
Summenformel C7H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.187
MDL-Nummer MFCD00004426
InChI-Schlüssel MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Synonym enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid
PubChem CID 8094
ChEBI CHEBI:45571
IUPAC-Name Heptansäure
SMILES CCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptanoic acid
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 0.917
Siedepunkt 222°C to 223°C
Flammpunkt 114°C (237°F)
Strukturformel CH3(CH2)5CO2H
Brechungsindex 1.423
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1744723
Merck Index 14,4660
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,ethanol,diethyl ether,dimethylformamide,dimethyl sulfoxide and nitric acid. Slightly soluble in carbon tetrachloride and water.
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) ≥98%