Learn More
Heptansäurenitril, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419443
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419443 25 g 25 Gramm
11409443 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419443 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12326.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 629-08-3 | Molecular Formula: C7H13N | Molecular Weight: 111.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Das Heptanenitril wird zur Herstellung von 2, 3, 5, 6-Tetrahexyl-pyrazin verwendet. Als Zwischenprodukte.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, starken Säuren und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-08-3
Summenformel C7H13N
Molekulargewicht (g/mol) 111.19
MDL-Nummer MFCD00039503
InChI-Schlüssel SDAXRHHPNYTELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptanonitrile, hexyl cyanide, enanthonitrile, 1-cyanohexane, 1-heptanonitrile, heptane-1-nitrile, n-heptanenitrile, unii-ua4z3qt98a, ua4z3qt98a, heptane nitrile
PubChem CID 12372
IUPAC-Name Heptanenitril
SMILES CCCCCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptanenitrile
Schmelzpunkt -64°C
Dichte 0.81
Siedepunkt 186°C to 187°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.415
Menge 25 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1740405
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 111.19
Reinheit (%) 98%