Learn More
Heptane, puriss., Honeywell™
Catalog Number 15681500
Click to view available options
Menge:
25 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Chemischer Name oder Material Heptane
CAS 142-82-5
Dichte 0.684g/mL at 25°C
Menge 25 L
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt −4°C (24.8°F)
Zündpunkt 433°F
Summenformel C7H16
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
MDL-Nummer MFCD00009544
Dampfdruck 83mmHg (37.7°C), 40mmHg (20°C)
UN-Nummer 1206
Beilstein 1730763
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
IUPAC-Name heptane
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Formelmasse 100.2g/mol
Reinheit (%) ≥99% (GC)
Güte puriss.