Learn More
Heptan (peroxidfrei/Sequenzierung), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10479493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10479493 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10479493 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP1115500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Heptan ist ein Lösungsmittel für andere organische Stoffe und wird als Träger in der Chromatographie verwendet.
EcoSafPak™ ist ein umweltfreundliches Verpackungssystem, das von einem SFI-zertifizierten Lieferanten aus zu 100 % recycelbarem Material hergestellt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptane
Schmelzpunkt -91°C
Namenshinweis Peroxide-free
Extinktion 0.014 max. at 254nm, 0.2 max. (%) at 215nm, 0.75 max. at 200nm
CAS 142-82-5, 28729-52-4, 26635-64-3, 108-87-2
Farbe Farblos
Dichte 0.683g/cm³
Menge 500 mL
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3845 to 1.3865 (at 25°C)
Rückstand nach Verdampfung 5ppm max.
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Summenformel C7H16
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
Dampfdruck 48mbar at 20°C
MDL-Nummer MFCD00009544
Viskosität 0.4 mPa/s at 20°C
Wasser 0.02% max.
Merck Index 15, 4694
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
Siedepunkt 98°C
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
IUPAC-Name Heptan
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Formelmasse 100.2
Reinheit (%) ≥99%
Güte Sequenzierung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptane, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.