Learn More
Heptanfraktion, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15695730
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
5 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15695730 2.5 L Aluminiumflasche 2.50 Liter
15685730 1 l Glasflasche 1 Liter
15605740 5 l Aluminiumflasche 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15695730 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 517602.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Siedebereich 93.5 - 100.4 °C
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptane Fraction
Schmelzpunkt -90.5°C
Dichte 0.71g/mL at 20°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt −4°C (24.8°F)
Verpackung Aluminiumflasche
Brechungsindex 1.397
Summenformel C7H16
MDL-Nummer MFCD00009544
UN-Nummer UN1206
Beilstein 1730763
Siedepunkt 98.2°C to 98.4°C
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
IUPAC-Name Heptan
Molekulargewicht (g/mol) 100.21