Learn More
Heptan, ExtraPure, Fraktion, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Heptan, Extra Pure, Fraktion, SLR
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Braunglasflasche |
| Dampfdruck | 48mbar at 20°C |
| Viskosität | 0.4 mPaS at 20°C |
| Dampfdichte | 3.5 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | -90°C |
| Siedepunkt | 90°C to 100°C |
| IUPAC-Name | Petrolether |
| Menge | 1 L |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Heptane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.