Learn More
Riedel-de Haën Heptane CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15945670
Click to view available options
Menge:
18 L
45 L
Packungsgröße:
18 Liter
45 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15945670
Marke: Riedel-de Haën 3487318L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Heptane CHROMASOLV™ for HPLC and organic synthesis, ≥99%.
  • For HPLC and organic synthesis.
  • High-purity, multipurpose solvents.
  • High lot-to-lot consistency.
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Heptane, Heptanes
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptane
pH Not applicable
Schmelzpunkt -90.5°C
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.00%
Dichte 0.69 g/cm3 (15°C)
Siedepunkt 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
Menge 18 L
Flammpunkt 6.7 %(V)
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
Dampfdruck 60.9 hPa (25°C)
UN-Nummer UN1206
Viskosität No data available
Beilstein 1730763
Konzentration ≥99.00%
Reinheit (%) ≥99.00%
Güte HPLC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Heptane
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.