Learn More
Heptan, 99 %, Reagenzqualität, Honeywell™
Catalog Number p-7120456
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
20 l
4 x 2.5 l
200 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Metalltrommel
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
142-82-5
C7H16
100.21
MFCD00009544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
n-Heptan, Dipropylmethan, Heptylhydrid, Heptane, Heptan-Politur, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
8900
CHEBI:43098
heptane
CCCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
142-82-5
C7H16
100.21
MFCD00009544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
n-Heptan, Dipropylmethan, Heptylhydrid, Heptane, Heptan-Politur, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
8900
CHEBI:43098
heptane
CCCCCCC
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Heptan
Schmelzpunkt -90.5 °C
Farbe Farblos
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
UN-Nummer UN1206
Beilstein 1730763
Löslichkeitsinformationen 0.003g/L in water at 0°C
Formelmasse 100.2 mol
Reinheit (%) 0.99
Dichte 0.684 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 98.2 bis 98.4 °C (1000 hPa)
Menge 500 ml
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt −4 °C (24.8 °F)
Zündpunkt 433 °F
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 83 mmHg (37.7 °C), 40 mmHg (20 °C)