Learn More
Heptan, ≈99 % N-Heptan, HPLC für den Nachweis mittels Fluoreszenz Artikelnummer.: 10684912
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Heptan, ≈99 % N-Heptan, HPLC für den Nachweis mittels Fluoreszenz
Artikelnummer. p-7073048 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 L, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10684912
Marke: Fisher Chemical H/0107/15
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC
Spezifikation
Verpackung Braunglasflasche
Dampfdruck 48mbar at 20°C
Viskosität 0.4 mPaS at 20°C
Dampfdichte 3.5
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -91°C
Siedepunkt 98°C
Menge 1 L
Formelmasse 100.2g/mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2540328 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 ArtikelnummerH/0107/15,H/0107/17
Chargennummer2536480 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 ArtikelnummerH/0107/15,H/0107/17
Chargennummer2536300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 ArtikelnummerH/0107/15,H/0107/17
Chargennummer2534202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 ArtikelnummerH/0107/15,H/0107/17
Chargennummer2534058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 ArtikelnummerH/0107/15,H/0107/17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heptan, ≈99 % N-Heptan, HPLC für den Nachweis mittels Fluoreszenz >