Learn More
Riedel-de Haën Heptane
Artikelnummer. 15945600
Click to view available options
Menge:
7 L
Packungsgröße:
7 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15945600
Marke: Riedel-de Haën 048827L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Heptane for preparative HPLC, ≥95.0% (GC).
  • Heptane
  • For preparative HPLC, ≥95.0% (GC)
  • n-Heptane, Heptanes
  • ≥95.0%, For preparative HPLC
  • CAS Number: 142-82-5
  • Linear Formula: CH3(CH2)5CH3
  • Molar Mass: 100.2 g/mol
  • Beilstein Registry Number: 1730763
  • EC Number: 205-563-8
  • MDL Number: MFCD00009544
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptane
pH Not applicable
Schmelzpunkt -90.5°C
CAS 142-82-5
Farbe Farblos
CAS Max. % ≥95.00%
Dichte 0.69 g/cm3 (15°C)
Siedepunkt 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
Menge 7 L
Flammpunkt -4°C
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C7H16
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
MDL-Nummer MFCD00009544
Dampfdruck 60.9 hPa (25°C)
UN-Nummer UN1206
Viskosität No data available
Beilstein 1730763
Konzentration ≥95.00%
Synonym n-Heptane, Heptanes
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
IUPAC-Name Heptan
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
Reinheit (%) ≥95.00%
Güte HPLC