Learn More
Heptanal, TRC
Artikelnummer. 30134593
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134593 25 mL 25 Milliliter
30133950 100 mL 100 Milliliter
30007819 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134593 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH28114025ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-71-7
Summenformel C7 H14 O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
Synonym Heptanal, 1-Heptaldehyde, Enanthal, Enanthaldehyde, Enanthic aldehyde, Enanthole, Heptaldehyde, Heptanaldehyde, Heptyl aldehyde, NSC 2190, Oenanthal, Oenanthaldehyde, Oenanthic aldehyde, Oenanthol, n-Heptaldehyde, n-Heptanal, n-Heptylaldehyde
IUPAC-Name Heptanal
SMILES CCCCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Heptanal
Menge 25 mL
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h7H,2-6H2,1H3
Formelmasse 114.1045