Learn More
Heptakis(2,6 -di-o-Methyl)-β-Cyclodextrin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463802 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463802 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11463802 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215732005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.52 CHF
    357.48 CHF / 5 Gramm
    Sparen 53.04 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Heptakis(2,6-di-O-methyl)-β-Cyclodextrin ist ein CholesterinSequestiermittel
Chemische Identifikatoren
CAS 51166-71-3
Summenformel C56H98O35
Molekulargewicht (g/mol) 1331.365
MDL-Nummer MFCD00011616
InChI-Schlüssel QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Synonym UNII-5 fj73 pe35 o, unii-5fjp73e35o, dimethyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-o-dimethyl beta-cyclodextrin, heptakis-2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, dm-beta-cyd, dimethyl, a-cyclodextrin, 2,6-dme-beta-cyclodextrin, 2,6-di-o-methyl-beta-cd
PubChem CID 10171019
SMILES COCC1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)OC)OC4C(OC(C(C4O)OC)OC5C(OC(C(C5O)OC)OC6C(OC(C(C6O)OC)OC7C(OC(C(C7O)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)COC)COC)COC)COC)COC)COC)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptakis(2, 6-di-o-methyl)-β-cyclodextrin
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 1331.4
Physikalische Form Pulver