missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heptafluorobutyrsäure, TRC

Artikelnummer. 17902585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17902585 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17902585 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2810401G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 375-22-4
Summenformel C4 H F7 O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.04
Synonym Butanoic acid, heptafluoro- (9CI), Butyric acid, heptafluoro- (6CI,8CI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic acid, FC 23, Fluorad FC 23, H 0024, HFBA, Heptafluorobutanoic acid, Heptafluorobutyric acid, NSC 820, Perfluorobutanoic acid, Perfluorobutyric acid, Perfluoropropanecarboxylic acid, Butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, PFBA
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutansäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Perfluorobutanoic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
Formelmasse 213.9865
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.