Learn More
Heptadekansäure, TRC
Artikelnummer. 17999074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17999074 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17999074 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2810305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-12-7
Summenformel C17 H34 O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.45
Synonym Heptadecanoic acid (8CI, 9CI, ACI), Margaric acid, Margarinic acid, n-Heptadecanoic acid, n-Heptadecoic acid, n-Heptadecylic acid, NSC 3743
IUPAC-Name Heptadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Margaric Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)
Formelmasse 270.2559