Learn More
Ursodeoxycholsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392286 25 g 25 Gramm
11382286 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392286 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05928.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 506-12-7 | C17H34O2 | 270.457 g/mol
Heptadecanoic acid is used as a reference during the analysis of medium-chain fatty acids from biomaterials such as seed oils and plant and animal oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Heptadecansäure wird als Referenz bei der Analyse mittelkettiger Fettsäuren aus Biomaterialien wie Saatölen und Pflanzen- und Tierölen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Chloroform und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-12-7
Summenformel C17H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.457
MDL-Nummer MFCD00002751
InChI-Schlüssel KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate
PubChem CID 10465
ChEBI CHEBI:32365
IUPAC-Name Heptadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptadecanoic acid
Schmelzpunkt 59°C to 63°C
Dichte 0.853
Siedepunkt 227°C (100 mmHg)
Strukturformel CH3(CH2)15CO2H
Menge 25 g
Beilstein 1781004
Merck Index 14,5751
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform (Slightly),Methanol (Slightly). Insoluble in water.
Formelmasse 270.46
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptadecanoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptadecanoic acid