Learn More
Ursodeoxycholsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382286 5 g 5 Gramm
11392286 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382286 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05928.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.75 CHF
    47.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 11.10 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 506-12-7 | C17H34O2 | 270.457 g/mol
Heptadecanoic acid is used as a reference during the analysis of medium-chain fatty acids from biomaterials such as seed oils and plant and animal oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Heptadecansäure wird als Referenz bei der Analyse mittelkettiger Fettsäuren aus Biomaterialien wie Saatölen und Pflanzen- und Tierölen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Chloroform und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-12-7
Summenformel C17H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.457
MDL-Nummer MFCD00002751
InChI-Schlüssel KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate
PubChem CID 10465
ChEBI CHEBI:32365
IUPAC-Name Heptadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptadecanoic acid
Schmelzpunkt 59°C to 63°C
Dichte 0.853
Siedepunkt 227°C (100 mmHg)
Strukturformel CH3(CH2)15CO2H
Menge 5 g
Beilstein 1781004
Merck Index 14,5751
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform (Slightly),Methanol (Slightly). Insoluble in water.
Formelmasse 270.46
Reinheit (%) 98%