Learn More
HILFE MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11394389 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11394389 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11394389 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210192791
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weit verbreitet in der Zellkultur. HILFE MP Biomedicals ist das Propan-Analogon von HEPES. Dieser Puffer erhält den physiologischen pH-Wert trotz Schwankungen des CO2 -Gehalts (der durch die Zellatmung entsteht) besser aufrecht. HEPPS ist ein Separator in der ultradünnen isoelektrischen Fokussierung.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(3-propanesulfonic acid)
CAS 16052-06-5
Schmelzpunkt 230 °C bis 239 °C (Literatur)
pH 5 bis 7 (1%ige wässr. Lsg.), nutzbarer pH-Bereich 7,3 bis 8,7 (Literatur)
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Lösungstyp Buffer
Summenformel C9H20N2O4S
Synonym hepps, epps, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, 1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl piperazine-n'-3-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropane sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulphonic acid
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (1 M – klare, farblose Lösung).
InChI-Schlüssel OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
IUPAC-Name 3-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Propan-1-Sulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 252.329
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
Formelmasse 252.33