Learn More
Melford HILFE
Artikelnummer. 30018342
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018342 100 g 100 Gramm
30018343 1 kg 1 Kilogramm
30018344 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018342 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. H75060100.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • Substanzname: HEPPS [N-(2-Hydroxyethyl)piperazin-N'-(3-propansulfonsäure)] [EPPS]
  • CAS-Nummer: 16052-06-5
  • Molekularformel: C 9 H 20 N 2 O 4 S
  • Molekulargewicht: 252,3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPPS
CAS 16052-06-5
Menge 100 g
Summenformel C9H20N2O4S