Learn More
HepG2/C3A (human hepatoblastoma) Nuclear extract lysate, Non-denatured; Abnova
Artikelnummer. 16049555
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 16049555
Marke: Abnova L019V4.50ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
  • Tissue: Liver
  • Host: Human
  • Lysis buffer: Buffer A (10mM HEPES pH 7.9, 1.5mM MgCl2, 10mM KCl, 0.5 mM DTT), Buffer C (20mM HEPES pH 7.9, 25%(v/v) Glycerol , 0.42M NaCl , 1.5mM MgCl2, 0.2mM EDTA, 0.5mM DTT & 0.5mM PMSF), Buffer D (20mM HEPES pH 7.9, 20%(v/v) glycerol, 50mM KCl, 0.2mM EDTA, 0.5mM DTT & 0.5mM PMSF)
  • Storage buffer: In buffer D
Applications:
Western Blotting, Immunoprecipitation
Spécification
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Leber
Beschreibung Nuclear extract cell lysate (non-denatured)
Lysepuffer Buffer A: 10mM HEPES pH 7.9, 1.5mM MgCl2, 10mM KCl, 0.5 mM DTT. Buffer C: 20mM HEPES pH 7.9, 25%(v/v) Glycerol , 0.42M NaCl , 1.5mM MgCl2, 0.2 mM EDTA, 0.5 mM DTT & 0.5 mM PMSF. Buffer D : 20mM HEPES pH 7.9, 20%(v/v) glycerol, 50mM KCl, 0.2 mM EDTA, 0.5 mM DTT & 0.5 mM PMSF.
Vorbereitungsmethode Nuclear extract was prepared by using a modified protocol of Dignam et al. Cells were Harvested and homogenized in Buffer A, and then centrifugated at 25,000 g for 20 minutes to remove cytoplasm and pellet the nuclei. The pellet was re-suspended in Buffer C, and then the suspensions were centrifuged to collect nuclear extract. The supernatant was dialyzed against Buffer D. The dialysate was then centrifuged, divided into aliquots, and stored at -80°C. The protein concentration was determined by the method of Bradford (Bio-Rad protein assay, microplate standard assay). The lysate was adjusted to 2 mg/ml.
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 50 μg
Lagerungspuffer In Buffer D.
Wirtsspezies Human
Konzentration 2.5 mg/mL
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis