Learn More
Gibco™ HepExtend™ Supplement (50X)
Beschreibung
Durch HepExtend™ Supplement (50x) können Forscher metabolische und toxikologische Experimente durchführen, die unter Standardkulturbedingungen nicht möglich sind. Geben Sie HepExtend™ Supplement einfach zu den standardmäßigen Williams E-Hepatozyten-Erhaltungsmedien hinzu und verwenden Sie es mit Ihren üblichen Hepatozyten-Kultivierungsmethoden und -Instrumenten. Das Supplement enthält keine kleinen Moleküle oder fötalen Rinderseren, Komponenten, von denen bekannt ist, dass sie die primäre Hepatozytenfunktion beeinträchtigen.
- Aktiviert – Entwickelt für maximale Zellviabilität und Zellgesundheit bei der Kultivierung primärer plattierbarer Hepatozyten
- Verlängertes Zellüberleben – Die Tage in Kultur können auf > 10 Tage verlängert werden, wobei die normale Zellmorphologie und die Gallenkanalikuli erhalten bleiben
- Konsistent – Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung unter Verwendung hochwertigster Materialien
P450-Aktivität beibehalten
HepExtend™ Supplement kann mit Ihren Standard-Hepatozytenkulturmedien verwendet werden, um metabolisch kompetente Hepatozyten für mindestens 10 Tage zur Verwendung in nachgelagerten ADME/Tox-Anwendungen zu fördern, die mit Standard-5-Tage-Kultursystemen nicht erreichbar sind.
Verbesserte Genexpression
HepExtend™ Supplementierung erhöht die basale Genexpression vieler Schlüsselgene, die am Arzneimittelstoffwechsel und -transport beteiligt sind.
Induzierbarkeit erhalten
Die Aktivierung des Kernrezeptors und die Geninduzierbarkeit bleiben in Kulturen erhalten, die mit HepExtend™ ergänztem Medium behandelt wurden.
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
| Kulturtyp | Hepatozytenzellkultur |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Hepatozyten-Supplement |
| pH | 6 bis 8 |
| Produktlinie | HepExtend |
| Menge | 10 ml |
| Versandbedingung | Trockeneis |