Learn More
HEPES Natriumsalz (weißes Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10193293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10193293 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10193293 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP4101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HEPES Natriumsalz wird als Puffer für In-vitro-Zellkulturen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75277-39-3
Summenformel C8H17N2NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 260.28
MDL-Nummer MFCD00036463
InChI-Schlüssel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC-Name Natrium;2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonat
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Spezifikation
Extinktion 0.04 max. (0.1M in water, 1cm) at 260nm, 0.02 max. (0.1M in water, 1cm) at 280nm
Chemischer Name oder Material HEPES Sodium Salt
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Identifizierung Pass Test
Verlust bei Trocknung 3.0% max.
Verpackung Poly-Flasche
Formelmasse 260.29
Reinheit (%) ≥99%