Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HEPES sodium salt |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Molecular Biology |
| pH | 9.5 - 10.8 (1% aq soln) |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 500 g |
| Prozentgehaltsbereich | ≥ 99 % |
| Formelmasse | 260.3 |
| Güte | Molecular Biology |