Learn More
HEPES-Natriumsalz ≥ 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446561 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11446561 25 g
11456561 100 g
11466561 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446561 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219482825
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HEPES findet breite Anwendung in vielen biochemischen Reaktionen und wird in einigen Zellkulturmedien als Puffer eingesetzt. Es wird in der Proteinabscheidungstechnik in der Elektronenmikroskopie verwendet, da es Metallsubstrate nicht beeinträchtigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75277-39-3
Summenformel C8H17N2NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 260.28
MDL-Nummer MFCD00036463
InChI-Schlüssel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC-Name Natrium;2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonat
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES sodium salt
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Formelmasse 260.3