Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES Natriumsalz, 99+ %, für Molekularbiologie, DNAse, RNAse- und Protease-frei
Artikelnummer. p-2716184 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10328103
Marke: Thermo Scientific Chemicals 327261000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75277-39-3
Summenformel C8H17N2NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 260.28
MDL-Nummer MFCD00036463
InChI-Schlüssel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC-Name Natrium;2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonat
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Spezifikation
Extinktion (0.1 M in H2O), (0.1 M in H2O) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Chemischer Name oder Material HEPES sodium salt
Extinktionsbedingungen (0.1M in H2O)
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 248,0 °C
Farbe Weiß
pH 5.0 to 15.0 (1% soln.)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Formelmasse 260.27
Reinheit (%) ≥99%
Güte Molekularbiologie