Learn More
HEPES-Natriumsalz, >98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11461952 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461952 25 g -
11471952 100 g 100 Gramm
11481952 250 g 250 Gramm
11491952 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11461952 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210559325
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 75277-39-3
Summenformel C8H17N2NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 260.28
MDL-Nummer MFCD00036463
InChI-Schlüssel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC-Name Natrium;2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonat
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES sodium salt
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich >98%
Formelmasse 260.3