Learn More
HEPES-Proteinextraktionspuffer (5X), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HEPES protein extraction buffer |
| Farbe | Farblos |
| Konzentration | Gehäuse 5X |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 250 ml |