Learn More
HEPES, freie Säure, UltraPure Bioreagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15518214 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15518214
Marke: Avantor J.T.Baker 401804
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Anwendungen in Flüssigkeitschromatographie Molekularbiologie; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H17N2NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES
Namenshinweis Freie Säure
Menge 500 g
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 0.00 kg
Formelmasse 238.31
Güte UltraPure Bioreagenz