Learn More
Thermo Scientific Chemicals Freie HEPES-Säure, 99+%, für die Molekularbiologie, DNase-, Rnase- und Protease-frei
Artikelnummer. p-140252 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
Packungsgröße:
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10723894
Marke: Thermo Scientific Chemicals 329850500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethan-1-Sulfonsäure
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
Extinktion (0.5 M in water), (0.5 M in water) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm
Chemischer Name oder Material HEPES free acid
Extinktionsbedingungen (0.5M in water)
Schmelzpunkt 234.0°C to 238.0°C
Farbe Weiß
pH 5 to 6.5 (0.5 M aq. soln.)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 23, V,2, 379
Merck Index 15, 4689
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:704g/l (20 °C).
Formelmasse 238.3
Reinheit (%) ≥99%
Güte Molekularbiologie