missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford HEPES Buffered Saline Solution 2X

Artikelnummer. p-200087111
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30018327

Marke: Melford H17100500.0

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.

2X Formulation:

NaCI: 280 mM

KCI: 10 mM

Na2HPO4: 1.5 mM

Dextrose: 12 mM

HEPES: 50 mM

pH: 7.0

Spezifikation

Chemischer Name oder Material HEPES Buffered Saline Solution 2 X
CAS 7647-14-5, 7447-40-7, 7558-79-4, 50-99-7, 7365-45-9, 7732-18-5
Menge 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt