Learn More
HEPES, ≥ 99 % (Trockenbasis), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15885298 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15885298 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
15855158 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15865158 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
15875298 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15885298 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J16926.A7
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-Ethanesulfonic acid]
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES
Schmelzpunkt ∼236°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 kg
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 883043
Formelmasse 238.3
Reinheit (%) ≥99%