Learn More
HEPES, ≥ 99 % (Trockenbasis), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Specifications
Chemischer Name oder Material | HEPES |
Schmelzpunkt | ∼236°C (decomposition) |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 100 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | Trockene Basis |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Beilstein | 883043 |
Formelmasse | 238.3 |
Reinheit (%) | ≥99% |