Learn More
R&D Systems™ HEPES
Beschreibung
Multi purpose buffer used in biological research.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 250 g |
| Produktlinie | Tocris |
| Summenformel | C8H18N2O4S |
| Produkttyp | HEPES |
| Molekulargewicht | 238.30 |