Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 8.5
Catalog Number p-7042104
96.85 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7365-45-9
C8H18N2O4S
238.30
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
CHEBI:42334
2-[4-(2-Hydroxyethyl)Ppiperazin-1-yl]Ethylschwefelsäure
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7365-45-9
C8H18N2O4S
238.30
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
CHEBI:42334
2-[4-(2-Hydroxyethyl)Ppiperazin-1-yl]Ethylschwefelsäure
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material HEPES buffer soln.
Konzentration 1.0 M
pH 8.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL