Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 8.5
Artikelnummer. 15423969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15423969 250 mL 250 Milliliter
15433969 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423969 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61360.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.49 CHF
    149.65 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 16.84 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES buffer soln.
Konzentration 1.0 M
pH 8.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL