Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 7.5 Artikelnummer.: 15493429
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 7.5
Artikelnummer. p-7041917
250 mL, 250 Milliliter
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15493429
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60712.AK
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES ist ein gemeinsamer Puffer für die Biowissenschaften, der insbesondere in der Zellkultur zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts verwendet wird. Es handelt sich um eine Pufferkomponente, die bei der Vorbereitung von Puffern verwendet wird. Er wird als einer der besten Allzweck-Puffer beschrieben, die für die biologische Forschung zur Verfügung stehen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
HEPES ist ein gemeinsamer Puffer für die Biowissenschaften, der insbesondere in der Zellkultur zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts verwendet wird. Es handelt sich um eine Pufferkomponente, die bei der Vorbereitung von Puffern verwendet wird. Er wird als einer der besten Allzweck-Puffer beschrieben, die für die biologische Forschung zur Verfügung stehen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES buffer soln.
Konzentration 1,0 M Pufferlösung
pH 7.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerS03L508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2025 ArtikelnummerJ60712.AK,J60712.AP
ChargennummerS03L511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2025 ArtikelnummerJ60712.AK,J60712.AP
ChargennummerR01L511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerJ60712.AK,J60712.AP
ChargennummerP15L524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 ArtikelnummerJ60712.AK,J60712.AP
ChargennummerM11L542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 ArtikelnummerJ60712.AK,J60712.AP
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 7.5 >